Learn More
R&D Systems™ CHIR 99021
Product Code. 30021991
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. Quantity Unit Size
30021991 10 mg 10mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Code produit 30021991 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur TB4423GMP/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1379.41€
    1230.60€ / 10 miligramos
    Ahorro 148.81€
    10% Descuento
 Restricted Item
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. CHIR 99021 synthesized to cGMP guidelines
CHIR 99021 synthesized to cGMP guidelines. Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
For more information about how CHIR 99021 may be used, please see our protocols: Transdifferentiating Fibroblasts into Neurons, Culturing Transcriptomically Distinct Pluripotent mESCs, Converting Fibroblasts into Cardiomyocytes (9C Cocktail), Human iPSC-derived Myoblasts, Reprogramming MEFs into Skeletal Muscle Progenitors, Highly Efficient Generation of CiPSCs from MEFs, Generation of Kidney Organoids from hPSCs, Culturing Transcriptomically Distinct Pluripotent mESCs .
Research use only CHIR 99021 also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 6-[[2-[[4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]amino]-3-pyridinecarbonitrile
CAS 252917-06-9
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Target GSK-3 Inhibitors
Molecular Formula C22H18Cl2N8
Purity 99%
Regulatory Status GMP
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.