Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de puesta en marcha de campanas extractoras de filtración química
Descripción
- Incluye desplazamiento y mano de obra, a menos que se necesiten desplazamientos extensos
- Thermo Fisher Scientific El ingeniero realizará las siguientes tareas, a su llegada, dependiendo del equipo específico:
- Comprobar que el equipo se ha manipulado y montado según el manual del usuario.
- Compruebe que haya distancias adecuadas entre obstáculos, paredes, otros equipos, entradas, ventanas, salidas de aire y fuentes de luz, calor o flujo de aire excesivos.
- Estabilice, equilibre, ancle y conecte a soportes de pared preinstalados (excluidos los anclajes sísmicos) con el hardware adecuado
- Conectar a tierra y a la fuente de alimentación adecuada y otros equipos a través de conexiones apropiadas
- Conectar a fuentes de gas inflamables y presurizadas, depósitos y fuentes de agua adecuadas, con accesorios, líneas, tuberías y otros equipos
- Ejecute las instrucciones del manual de usuario del fabricante.
- Conectar dispositivos de seguridad instalados de fábrica, como alarmas y sistemas de apoyo
- Asegúrese de que el teclado, los controles, el menú de servicio y la interfaz de usuario funcionen
- Configuración de los perfiles de usuario del equipo
- Explicar los requisitos y procedimientos de funcionamiento, mantenimiento y limpieza.
- Explicar las opciones de garantía y planes de servicio
- Revisar las opciones de compra de mantenimiento preventivo anual y programarlo adecuadamente
- El aparato debe ser desembalado e instalado en su lugar de uso, por el cliente, antes de la llegada del técnico; incluye el montaje principal (montaje de los soportes del armario y posicionamiento del armario sobre los soportes)
- Incluye comprobaciones de acuerdo al estándar del fabricante.
- El cliente debe asegurarse de que el sitio esté debidamente preparado, con anticipación, incluidas las fuentes de suministro y las conexiones
- Todos los trabajos adicionales, como el tiempo de espera o los trabajos correccionales, se facturarán adicionalmente de acuerdo con nuestra lista de precios de servicios válida reciente
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Campana de filtración química |
| Tipo de producto | Servicio de puesta en marcha |