Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ FEP Tubing
Ideal for transfer of abrasive fluids and pharmaceutical processes
Marca:  Cole-Parmer™ 96001-14
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457803
  • 113.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Good chemical resistance at a low cost.
  • Temperature resistant.
  • Low coefficient of friction, semi-flexible.
  • Transparent.
  • FDA compliant.
  • Meets USP 23 Class VI.
  • Temperature range: -454 to +400°F (-270 to +205°C).
  • Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or dry heat.
Especificación
Especificación
ADCF;FDA;Non-DEHP;European Pharmacopoeia;NSF-51;NSF-61;3A;Non-Phthalate;USP
Low coefficient of friction, semi-flexible.
4.8mm
6.4mm
15.2m
Transfer of abrasive fluids; pharmaceutical processes.
204°C
−270°C
Good chemical resistance at a low cost, temperature resistant.
Transparent
Yes
Chemfluor
50ft.
0.8mm
71psi
−454°F
50ft./Pk
Videos