Learn More
CHEMetrics™ Viales de reactivos para demanda bioquímica de oxígeno
Contain premeasured reagents for accurate, economical determination of COD
Marca:  CHEMetrics™ K7360S
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11873510
Cantidad Precio
1 61.33€ / 82.50 ml
10 44.65€ / 82.50 ml
Fecha estimada de envío
19-04-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No es necesario modificar ni volver a calibrar el equipo o los procedimientos existentes
  • Cristal de calidad óptica para mayor exactitud
  • Disponible en versiones con y sin mercurio
  • Tapones de rosca revestidos con PTFE para intertidad
  • Diámetro estándar de 16 mm para compatibilidad con reactores para COD estándar y espectrofotómetros; también se pueden utilizar en reactores para micro-COD
  • Siga el método aprobado por la EPA para informes de conformidad y utilice dicromato de potasio como agente oxidante, sulfato de plata como catalizador y cloruro de mercurio para eliminar la interferencia de cloruro
  • La versión sin mercurio utiliza el mismo agente oxidante y catalizador sin el compensador de cloruro
Especificaciones
Especificaciones
Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de la demanda química de oxígeno (COD), determinación del contenido de materia orgánica oxidable de aguas residuales
Politetrafluoroetileno (PTFE)
De 0 a 1500 ppm
> 64 % de ácido sulfúrico, < 34 % de agua desionizada, < 1 % de sulfato de mercurio, < 1 % de sulfato de plata, < 0,5 % de dicromato de potasio
Libro de instrucciones
25,0
Aprobado por la EPA
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • COD Reagent Vials 0-1500 ppm (HR) USEPA-accepted
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P502-Pedir información al fabricante o proveedor sobre su recuperación o reciclado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.