Learn More
CHEMetrics Mercury-Free COD Vials Kits
Contains premeasured reagents for accurate, economical determination of COD
Marca: CHEMetrics K7351S
Detalles adicionales : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
- No es necesario modificar ni volver a calibrar el equipo o los procedimientos existentes
- Cristal de calidad óptica para mayor exactitud
- Disponible en versiones con y sin mercurio
- Diámetro estándar de 16 mm para compatibilidad con reactores de COD estándar y espectrofotómetros; también se pueden utilizar en reactores de micro-COD
- Siga el método aprobado por la EPA para informes de conformidad y utilice dicromato de potasio como agente oxidante, sulfato de plata como catalizador y cloruro de mercurio para eliminar la interferencia de cloruro
- La versión sin mercurio utiliza el mismo agente oxidante y catalizador sin el compensador de cloruro
Especificaciones
Demanda química de oxígeno (COD) | |
Reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de la demanda química de oxígeno (COD), determinación del contenido de materia orgánica oxidable de aguas residuales | |
25 viales y libro de instrucciones | |
De 0 a 150 ppm (intervalo bajo) | |
Digestión de 2 h |
Para cada serie de pruebas, debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo nuevo; por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará. | |
Bloque digestor, así como un fotómetro o espectrofotómetro | |
24 | |
Reactor de dicromato, digestión | |
Kit de viales de COD |
Seguridad y manipulación
- COD Vials Kit 0-150 ppm (LR) Mercury-free
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P391-Recoger el vertido.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.