Learn More
Monohidrato de ácido quelidónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10591781
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
6003-94-7
C7H4O6·H2O
202.12
MFCD00149433
KJZJAKSEIQOKAK-UHFFFAOYSA-N
chelidonic acid monohydrate, compound xi* hydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, chelidonic acidmonohydrate, chelidonic acid 1-hydrate, c7h4o6.h2o, 2,6-dicarboxy-4-oxo-4h-pyran monohydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid hydrate, 4h-pyran-2,6-dicarboxylicacid, 4-oxo-, hydrate 1:1
51346158
ácido 4-oxopirano-2,6-dicarboxílico; hidrato
C1=C(OC(=CC1=O)C(=O)O)C(=O)O.O
6003-94-7
C7H4O6·H2O
202.12
MFCD00149433
KJZJAKSEIQOKAK-UHFFFAOYSA-N
chelidonic acid monohydrate, compound xi* hydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, chelidonic acidmonohydrate, chelidonic acid 1-hydrate, c7h4o6.h2o, 2,6-dicarboxy-4-oxo-4h-pyran monohydrate, 4-oxo-4h-pyran-2,6-dicarboxylic acid hydrate, 4h-pyran-2,6-dicarboxylicacid, 4-oxo-, hydrate 1:1
51346158
ácido 4-oxopirano-2,6-dicarboxílico; hidrato
C1=C(OC(=CC1=O)C(=O)O)C(=O)O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Chelidonic acid monohydrate
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 265°C
Color De amarillo a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 18, 490
Índice Merck 14, 2052
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chelidonic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2