Learn More
Aqualytic™ Kit de prueba de nitrato Checkit
Kit de prueba de nitrato Aqualytic Checkit, intervalo: De 0 a 1 mg/l, precisión: +/-5 %, cantidad: 1Pack
Marca:  Aqualytic™ 147810
Detalles adicionales : Peso : 0.26200kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Código de producto. 11759129
  • 127.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Kit de prueba de nitrato Aqualytic Checkit, intervalo: De 0 a 1 mg/l, precisión: +/-5 %, cantidad: 1Pack
Especificaciones
Especificaciones
± 5 %
1/Paq.
De 0 a 1 mg/l
Kit de prueba de nitrato Checkit
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • TESTPAK CHECKIT NITRATE 0,1-1MG
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ammonium chloride, zinc powder, sulphanilic acid, sodium hydrogen sulphate