Learn More
Cole-Parmer™ Check Valves with Pipe Thread Connections
Designed for use with Cole-Parmer tubing
162.00€ - 329.00€
Código de producto | Marca | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Presión máxima | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11839462
|
Cole-Parmer™
01350-30 |
100 psi |
294.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11819462
|
Cole-Parmer™
01350-26 |
125 psi |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11829462
|
Cole-Parmer™
01350-24 |
150 psi |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Check valve
- With pipe thread connections
- Available with 1/4 or 1/2 in. NPT(F) Connections
Especificaciones
Válvula de retención |