Learn More
Cole-Parmer™ Check Valves with Pipe Thread Connections
Designed for use with Cole-Parmer tubing
Marca: Cole-Parmer™ 01350-26
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Válvula de retención
- Con conexiones roscadas de tubos
- Disponibles con conexiones NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) o 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Especificaciones
Válvula de retención | |
NPT(F) de 1/4 pulg | |
125 psi | |
de 81 °C |
Polipropileno, Viton | |
NPT(F) de 1/4 pulg | |
180 °F |