Learn More
Honeywell™ Check and Go DeepTril 3 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Guante tejido con HPPE negro
- Revestimiento completo de espuma de nitrilo negro
- Puño tejido elástico
- El diseño tejido sin costuras es ergonómico, es decir, se adapta mejor a la forma natural de la mano para una mayor resistencia, más durabilidad y una comodidad superior
- El hilo reduce la creación de pelusas y lo hace ideal para las aplicaciones más sensibles. Además, se puede lavar fácilmente para que tengan una vida útil más larga
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El revestimiento de espuma optimiza la transpirabilidad del guante
- La espuma de nitrilo y los puntos de PVC en la palma mejoran el agarre
- El puño tejido y elástica hace que el guante se sujete bien
- El revestimiento de nitrilo proporciona una excelente resistencia a la abrasión y una buena protección en entornos de aceite ligero
- El HPPE es muy resistente a los cortes
- El color negro es ideal para trabajar en entornos sucios
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 y EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos |
Descripción | 13 de calibre |
Color | Negro |
Material | HPPE, Nitrilo |
Tamaño | 9 |
Longitud (métrico) | 25 cm |