Learn More
CHCHD2 Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 2G1G10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CHCHD2 |
---|---|
Clon | 2G1G10 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16838055
|
Proteintech
66302-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16828055
|
Proteintech
66302-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Transcription factor. Binds to the oxygen responsive element of COX4I2 and activates its transcription under hypoxia conditions (4% oxygen), as well as normoxia conditions (20% oxygen).Especificaciones
CHCHD2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C7orf17, CHCHD2, NS2TP | |
Chchd2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2G1G10 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Porcine, Rat | |
Q9Y6H1 | |
100518545, 316643, 51142 | |
CHCHD2 Fusion Protein Ag24219 | |
Primary | |
-20°C | |
CHCHD2 |