Learn More
CHCHD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CHCHD1
Concentración 0.43 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819003
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11728-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16809003
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11728-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
CHCHD1
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q96BP2, Q9CQA6
118487, 361005, 66121
CHCHD1 Fusion Protein Ag2325
Primary
-20°C
CHCHD1
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C10orf34, C2360, CHCHD1, Nuclear protein C2360
Chchd1
IgG
Antigen Affinity Chromatography