Learn More
CHCHD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11728-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819003
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
CHCHD1
Polyclonal
Unconjugated
CHCHD1
C10orf34, C2360, CHCHD1, Nuclear protein C2360
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
118487, 361005, 66121
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96BP2, Q9CQA6
Chchd1
CHCHD1 Fusion Protein Ag2325
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human