Learn More
Socorex™ Soporte de carga para micropipetas Acura™ Electro
Cargue hasta tres dispositivos simultáneamente.El soporte de carga de micropipetas Socorex™x Acura™ Electro ahorra espacio y es el lugar ideal para almacenar y cargar baterías de repuesto.
Marca: Socorex™ 320.903.48
Detalles adicionales : Peso : 0.56800kg
Descripción
- Unidad de carga de tres posiciones.
- Cada posición de carga está equipada con un LED de carga rojo/verde.
- Se suministra un soporte con cada paquete inicial, pero hay soportes adicionales disponibles por separado.
- El cargador rápido con adaptador de CA y el enchufe se deben encargar por separado.
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Especificaciones
Soporte de carga | |
Micropipetas y packs de baterías Electro de 4,8 V Acura™ (Power Handles) | |
230 V, 50 Hz |
Blanco | |
1 Paq. |