Learn More
CHAPS (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Catalog Number p-25050
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Amber Glass
75621-03-3
C32H58N2O7S
614.883
UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate
134129639
3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
75621-03-3
C32H58N2O7S
614.883
UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate
134129639
3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
CHAPS is a Zwitterionic detergent used for solubilizing membrane proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm
Nombre del producto químico o material CHAPS
Color White
Forma física Solid
Punto de fusión 267°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 2043
Identificación Pass Test
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.9
Envase Amber Glass