missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm Chamber Furnace LF 1400 Series with B400 Controller

Combined insulation of refractory bricks in the corners and low heat storage and quickly cooling fiber material. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.

Marca:  Nabertherm LF0240NBNE

Detalles adicionales : Peso : 150.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15928320

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Temperatura máxima: 1400 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de fibra no clasificado de alta calidad con ladrillos de esquina para un calentamiento más corto y tiempos de enfriamiento
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones

Especificaciones

15 l
250 × 250 × 250 m
170 kg
B400
860 x 680 x 1215 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales