missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CFTR Rabbit, Clone: CFTR/1775R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 1080-RBM5-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15929767

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

CFTR
Cell Surface and Cytoplasmic
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CFTR
Recombinant human CFTR fragment (aa258-385)
165-170kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
1080
Immunohistochemistry
CFTR/1775R
Unconjugated
NP_011514056
Rabbit
IgG kappa
MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta.
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos