Learn More
CFTR Rabbit, Clone: CFTR/1775R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno CFTR
Clon CFTR/1775R
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15919767
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
1080-RBM5-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
15909767
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
1080-RBM5-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
CFTR
200μg/mL
Monoclonal
Rabbit
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
1080
Recombinant human CFTR fragment (aa258-385)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
165-170kDa
CFTR/1775R
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_011514056
CFTR
IgG κ
Protein A/G Purified
Cell Surface and Cytoplasmic
MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta.