Learn More
Bromuro de cetil y trimetilamonio, puro, Fisher Chemical™
Catalog Number 10305270
164.24 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
500g, tarro para polvos de plástico
C19H42BrN, número de CAS-57-09-0, 500 g, blanco, 364,45 g/mol, 230 ºC, 11772, jarra de plástico para polvo, 5 a 7, sólido en polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 230°C
CAS 57-09-0
Color Blanco
pH 5 to 7
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C19H42BrN
Número MDL MFCD00011772
Clave InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC hexadecyltrimethylazanium bromide
Peso molecular (g/mol) 364.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.45g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cetyl trimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.