Learn More
Alfa Aesar™ Cesium sulfate, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 011112.18
Detalles adicionales : CAS : 10294-54-9 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376128
  • 271.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
10294-54-9
361.867
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
25137
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cs+].[Cs+]
Cs2O4S
MFCD00010959
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesium sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
dicesium;sulfate
Especificaciones
Cesium sulfate
(metals basis)
Cs2SO4
14,2016
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
dicesium;sulfate
25137
Powder
Puratronic™
Odorless
White
50g
10294-54-9
Cs2O4S
MFCD00010959
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesium sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cs+].[Cs+]
361.867
361.87
99.997%
4.243g/mL
Hygroscopic
1,010°C
Videos
SDS Documentos