Learn More
Sulfato de cesio, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10401071
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10294-54-9
Cs2O4S
361.87
MFCD00010959
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
25137
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10294-54-9
Cs2O4S
361.87
MFCD00010959
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
25137
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1900.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium sulfate
Punto de fusión 1005.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal Cs2SO4
Índice Merck 15,2015
Información de solubilidad Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
Nombre IUPAC dicesio;sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.86
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.24