Learn More
Cesium sulfate, 99.99% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 014559.14
Detalles adicionales : CAS : 10294-54-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312508
  • 60.00€ / 25 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
10294-54-9
361.867
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
25137
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cs+].[Cs+]
Cs2O4S
MFCD00010959
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesium sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
dicesium;sulfate
Especificaciones
Cesium sulfate
99.99% (Metal basis)
MFCD00010959
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesium sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cs+].[Cs+]
361.867
361.87
White
10294-54-9
Cs2O4S
White powder
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
dicesium;sulfate
25137
Powder
25g