Learn More
Hidróxido de cesio, solución acuosa al 50 % p/p, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11375729
336.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21351-79-1
CsHO
149.91
MFCD00010964
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
62750
CHEBI:33988
caesium(1+) hydroxide
[OH-].[Cs+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21351-79-1
CsHO
149.91
MFCD00010964
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
62750
CHEBI:33988
caesium(1+) hydroxide
[OH-].[Cs+]
Cesium hydroxide is used in electric storage batteries. Also used to make porous cesium titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. Cesium Hydroxide is used as electrolyte in alkaline batteries at subzero temperatures, color photography and as a catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cesium hydroxide
Color Incolora
Forma física Líquido incoloro
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2681
Información de solubilidad Highly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.91
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 1.725 g/mL