Learn More
Fluoruro de cesio, masa/polvo blanco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15450977
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13400-13-0
CsF
151.90
MFCD00010960
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
25953
[F-].[Cs+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13400-13-0
CsF
151.90
MFCD00010960
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
25953
[F-].[Cs+]
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1251°C
Nombre del producto químico o material Cesium fluoride
Punto de fusión 682°C
Color Blanco
Forma física Polvo/masa
Cantidad 2.5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
Nombre IUPAC caesium(1+) fluoride
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.9
Sensibilidad Hygroscopic