Learn More
Fluoruro de cesio, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316488
339.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13400-13-0
CsF
151.90
MFCD00010960
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
25953
caesium(1+) fluoride
[F-].[Cs+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13400-13-0
CsF
151.90
MFCD00010960
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
25953
caesium(1+) fluoride
[F-].[Cs+]
Cesium fluoride is used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1251°C
Nombre del producto químico o material Cesium fluoride
Punto de fusión 682°C
Color Blanco
pH 6.5 to 7.5
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2923
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.9
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic