Learn More
Cesium chloride, White powder/crystalline/beads, 99.99% (Metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 043720.18
Detalles adicionales : CAS : 7647-17-8 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310328
  • 315.00€ / 50 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7647-17-8
168.355
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
cesium;chloride
ClCs
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Cesium chloride
99.99% (Metals basis)
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium;chloride
24293
168.36
Odorless
50g
7647-17-8
ClCs
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
[Cl-].[Cs+]
168.355
CHEBI:63039
Powder/Crystalline/Beads
White