Learn More
Cesium Chloride (White Crystalline Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP210-1
Detalles adicionales : CAS : 7647-17-8 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10629553
  • 632.62€ / 1 Kg
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This Molecular Biology-grade cesium chloride is ideal for UV analysis of nucleic acids during density-gradient centrifugation and for the isolation of plasmid DNA, phage DNA, virus particles, and RNA.
Especificaciones
7647-17-8
168.355
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
ClCs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
cesium;chloride
Especificaciones
0.02 max. (50% w/v solution) at 260nm
7647-17-8
≥99.999 %
15, 2010
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium;chloride
24293
168.36
≥99.999%
DNase free
Poly Bottle
Protease free
4ppm max.
White
5 to 9
Cesium Chloride
DNase-, RNase- and Protease-Free
ClCs
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
[Cl-].[Cs+]
168.355
CHEBI:63039
Powder/Solid
Molecular Biology
1ppm max.
2ppm max.
1.367 to 1.371 (at 25°C)
1290°C
646°C
1kg
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
SDS Documentación