Learn More
Cloruro de cesio, 99,999 % (base metálica), grado biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082870
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
Se utiliza para la separación por centrifugación de alta velocidad de gradiente de densidad de fago λ, M13 y ADN plasmídico.
Used for density gradient high speed centrifugation separation of λ phage, M13 and plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1303°C
Nombre del producto químico o material Cesium Chloride
Punto de fusión 646°C
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo Base metálica
Nombre IUPAC cesio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Biología molecular
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.99
Densidad 3.99