Learn More
Cloruro de cesio, 99,999 % (base metálica), grado biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Used for density gradient high speed centrifugation separation of λ phage, M13 and plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Punto de ebullición | 1303°C |
Nombre del producto químico o material | Cesium Chloride |
Punto de fusión | 646°C |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 500 g |
Notas del porcentaje del ensayo | Base metálica |
Nombre IUPAC | caesium(1+) chloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.36 |
Porcentaje de pureza | 99.999% |
Grado | Biología molecular |