Learn More
Cloruro de cesio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3256977
43.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
cesio;cloruro
[Cl-].[Cs+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
cesio;cloruro
[Cl-].[Cs+]
Analytical chemistry reagent for detecting inorganic ions. Source of cesium metal. Phase transfer catalyst in organic chemistry. Used for density gradient work to separate and purify proteins (isopycnic centrifugation) including chromosomal, plasmid and organelle (mitochondrial or plasmid) DNAs, and different RNA types. Preparation of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1303°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646°C
Forma física Cristalino malla - 20
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water and concentrated hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Índice de refracción 1.6418
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.99