Learn More
Cesium Chloride, 99.0%, (Reagent Grade), MP Biomedicals
Marca:  MP Biomedicals 0210132180
Detalles adicionales : CAS : 7647-17-8 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11493250
  • 177.00€ / 100 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
7647-17-8
168.355
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
ClCs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
cesium;chloride
Especificación
Cesium Chloride
99.0%
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
[Cl-].[Cs+]
168.355
CHEBI:63039
Reagent
7647-17-8
ClCs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium;chloride
24293
168.4
100g
Videos