Learn More
Cesium carbonate, 99.9% (metals basis), Alfa Aesar
Marca:  Alfa Aesar 010924.14
Detalles adicionales : CAS : 534-17-8 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311458
  • 48.50€ / 25 g
En stock 7
Añadir a la cesta
Especificación
534-17-8
325.819
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
dicesium;carbonate
CCs2O3
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
10796
C(=O)([O-])[O-].[Cs+].[Cs+]
Especificación
Cesium carbonate
99.9% (metals basis)
cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
C(=O)([O-])[O-].[Cs+].[Cs+]
325.819
325.82
4.072
534-17-8
CCs2O3
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
dicesium;carbonate
10796
-20 Mesh Powder
25g