Learn More
Alfa Aesar™ Cesium bromide, 99.999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 087639.09
Detalles adicionales : CAS : 7787-69-1 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315009
  • 87.20€ / 10 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
7787-69-1
212.809
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
24592
[Br-].[Cs+]
BrCs
MFCD00010954
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
cesium;bromide
Especificación
Cesium bromide
(metals basis)
CsBr
14,2009
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
cesium;bromide
24592
99.999%
−4 Mesh
1.6984
1300°C
636°C
7787-69-1
BrCs
MFCD00010954
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
[Br-].[Cs+]
212.809
212.81
4.44g/mL
Odorless
Hygroscopic
White
10g