Learn More
Bromuro de cesio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080373
88.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7787-69-1
BrCs
212.81
MFCD00010954
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
24592
cesio;bromuro
[Br-].[Cs+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7787-69-1
BrCs
212.81
MFCD00010954
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
24592
cesio;bromuro
[Br-].[Cs+]
Cesium bromide is a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1300°C
Nombre del producto químico o material Cesium bromide
Punto de fusión 636°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal CsBr
Índice Merck 14,2009
Información de solubilidad Soluble in water. (55g/100 mL (20°C))
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.81
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.6984
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.44 g/mL