Learn More
Cesio, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cesium |
Color | Plata |
Aspecto | Silver-colored solid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.98% (Metals basis) |
Cantidad | 100 g |
Nombre IUPAC | cesio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.9054 |
Olor | Odorless |
Presión de vapor | 0.0000011 hPa |
Formulario | Sólido |