Learn More
Paragon Scientific™ Aceite de comprobación de viscosidad certificado, 15W40
Los valores de viscosidad para los aceites de comprobación de viscosidad certificados se han probado y certificado en objetivos de mezcla típicos. Estos aceites de comprobación se utilizan para validar el rendimiento del simulador de arranque en frío y de los viscosímetros cinemáticos midiendo los aceites de motor formulados comercialmente disponibles
43.05€ - 216.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16050080
|
Paragon Scientific™
CVCO15W40 |
500 ml |
43.05€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16060080
|
Paragon Scientific™
CVCO15W40-5L |
5 L |
216.00€
5 litros |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 / ISO 17034
- Viscosidad cinemática mm2/s (cSt) de acuerdo con la norma ASTM D445
- Densidad g/ml de conformidad con la norma ASTM D4052
- Viscosidad dinámica CCS MPa.s (cP) de conformidad con la norma ASTM D5293
- Índice de viscosidad conformidad con la norma ASTM D2270
- Tamaños de envase estándar de 500 ml y 5 l disponibles
- Plena trazabilidad con arreglo a las normas nacionales
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones
- 2 años de vida útil
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
ISO 17025/ISO 17034 |
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.