Learn More
Fisherbrand™ Tarros de vidrio de pared recta con certificado de pureza
Catalog Number p-8352004
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
250 ml
Ideal straight-sided, clear glass jars for soil sampling and environmental applications. Fisherbrand™ Straight-sided clear glass jars with caps are designed for easy dispensing and filling.
  • Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales
  • Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
  • No esterilizables en autoclave
  • Los frasco se envasan con tapones incluidos
  • La tapa está forrada con PTFE
  • Fabricados con vidrio de sosa
Revestimiento del tapón Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño del tapón 53-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de suelos y aplicaciones ambientales
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 24/pack
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Closure Included
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave hasta 120 °C