Learn More
Patrón de cerio para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5 %, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-4427120
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
7440-45-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Ce
140.12
MFCD00010924
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
23974
CHEBI:33369
cerio
[Ce]
7440-45-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Ce
140.12
MFCD00010924
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
23974
CHEBI:33369
cerio
[Ce]
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Ce10.000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Nombre del producto químico o material Cerium Standard
Grado Assurance
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Disolvente o matriz 5% HNO3
Cantidad 125 mL
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, cerium(III) carbonate hydrate
Product intended for laboratory use only