Learn More
Cerium oxide, 20% in H2O, colloidal dispersion, Alfa Aesar™
Widely applied as a solid electrolyte in fuel cells. Also used in ceramics and to polish glass and stones. It can also be employed as a co-catalyst in many reactions. It is also used as an antioxidant and to generate hydrogen through water splitting.
30.20€ - 295.00€
CAS 1306-38-3
Fórmula molecular CeO2
Molecular Weight (g/mol) 172.114
Número MDL MFCD00010933
InChI Key CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC Name dioxocerium
SMILES O=[Ce]=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
11309267 SDS Alfa Aesar
040125.36
500g 82.50€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-06-2019
Añadir a la cesta
11319267 SDS Alfa Aesar
040125.A3
2kg 295.00€
2 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
11399257 SDS Alfa Aesar
040125.22
100g 30.20€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
1306-38-3
172.114
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
73963
dioxocerium
CeO2
MFCD00010933
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CHEBI:79089
O=[Ce]=O
Especificaciones
Cerium oxide
CeO2
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
dioxocerium
73963
172.12
20% in H2O
1.22
1306-38-3
MFCD00010933
20% in H2O
O=[Ce]=O
172.114
CHEBI:79089
0.01-0.02μm Particles, in Liquid
Plastic bottle
500g