Learn More
Óxido de cerio, 20 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Nombre del producto químico o material | Cerium oxide |
Forma física | Partículas de 0,01-0,02 μm, en líquido |
Cantidad | 2 kg |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.12 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 20 % en H2O |
Envase | Frasco de plástico |
Gravedad específica | 1.22 |
Densidad | 1.22 |