Learn More
Sulfato de cerio(IV) tetrahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10743894
1558.07 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10294-42-5
CeO8S2·4H2O
404.29
MFCD00149427
MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
22723557
cerio(4+);disulfato;tetrahidrato
O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10294-42-5
CeO8S2·4H2O
404.29
MFCD00149427
MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
22723557
cerio(4+);disulfato;tetrahidrato
O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Nombre de nota 99+%
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Índice Merck 14, 1990
Información de solubilidad Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.29
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.06
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2