Learn More
Cerium(IV) oxide, Pale yellow Various forms (powder/flake/crystalline/beads, etc), REacton™, 99.99%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 011327.22
Detalles adicionales : CAS : 1306-38-3 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11301089
  • 188.00€ / 100 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1306-38-3
172.114
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
73963
dioxocerium
CeO2
MFCD00010933
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CHEBI:79089
O=[Ce]=O
Especificaciones
Cerium(IV) oxide
99.99%
MFCD00010933
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
dioxocerium
73963
172.12
Odorless
100g
1306-38-3
CeO2
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
O=[Ce]=O
172.114
CHEBI:79089
Various Forms (Powder/Flake/Crystalline/Beads, Etc)
Yellow
Videos
SDS Documentos