Learn More
Alfa Aesar™ Cerium(IV) oxide, NanoArc™ CE-6440, 25% in H2O, colloidal dispersion
Suitable for use in ultrafine acid side polishing slurries
Marca:  Alfa Aesar™ 046763.36
Detalles adicionales : CAS : 1306-38-3 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457305
  • 206.00€ / 500 g
En stock 29
Añadir a la cesta
Especificación
1306-38-3
172.114
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
73963
dioxocerium
CeO2
MFCD00010933
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CHEBI:79089
O=[Ce]=O
Especificación
Cerium (IV) oxide, NanoArc™ CE-6440
1306-38-3
MFCD00010933
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
dioxocerium
73963
172.12
25% in H2O
30nm APS
Colloidal dispersion
CeO2
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
O=[Ce]=O
172.114
CHEBI:79089
Dry Powder (Typical)
Odorless
500g