Learn More
Óxido de cerio(IV), dopado con 18 % de circonio, 13 % en H2O, dispersión de nanopartículas, pH alto, < 5,0 nm número de APS ponderado, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7052358
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1306-38-3
CeO2
172.114
MFCD00010933
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
73963
CHEBI:79089
dioxocerio
O=[Ce]=O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1306-38-3
CeO2
172.114
MFCD00010933
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
73963
CHEBI:79089
dioxocerio
O=[Ce]=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) oxide
Nombre de nota Doped with 18% zirconium, 13% in H2O, nanoparticle dispersion
Color Rojo a marrón
pH High
Forma física Dispersión
Cantidad 100 g