missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Cerium(IV) isopropoxide isopropanol adduct, Ce 31.5-32.4%

79.70€ - 316.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 60634-79-9
Fórmula molecular C15H40CeO5
Molecular Weight (g/mol) 440.596
Número MDL MFCD12547727
InChI Key DMYZJJVCTMHPBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerium iv isopropoxide isopropanol adduct, ce
PubChem CID 121234141
IUPAC Name cerium;propan-2-ol
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ce]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15447045 SDS Alfa Aesar™
045657.03
1g 79.70€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
15457045 SDS Alfa Aesar™
045657.06
5g 316.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Packaged under Argon
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

60634-79-9
440.596
DMYZJJVCTMHPBM-UHFFFAOYSA-N
121234141
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ce]
C15H40CeO5
MFCD12547727
cerium iv isopropoxide isopropanol adduct, ce
cerium;propan-2-ol

Especificaciones

Cerium (IV) isopropoxide isopropanol adduct
Orange-Red to Yellow
60634-79-9
Ce[OCH(CH3)2]4·C3H7OH
UN3180
Ce 31.5 to 32.4%
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ce]
440.596
436.57
Moisture Sensitive
1g
C15H40CeO5
MFCD12547727
cerium iv isopropoxide isopropanol adduct, ce
DMYZJJVCTMHPBM-UHFFFAOYSA-N
cerium;propan-2-ol
121234141
Powder