Learn More
Alfa Aesar™ Cerium(IV) isopropoxide isopropanol adduct, Ce 31.5-32.4%
Marca:  Alfa Aesar™ 045657.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3180 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457045
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
60634-79-9
440.596
DMYZJJVCTMHPBM-UHFFFAOYSA-N
121234141
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ce]
C15H40CeO5
MFCD12547727
cerium iv isopropoxide isopropanol adduct, ce
cerium;propan-2-ol
Especificaciones
Cerium (IV) isopropoxide isopropanol adduct
Orange-Red to Yellow
60634-79-9
Ce[OCH(CH3)2]4·C3H7OH
UN3180
Ce 31.5 to 32.4%
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ce]
440.596
436.57
Moisture Sensitive
5g
C15H40CeO5
MFCD12547727
cerium iv isopropoxide isopropanol adduct, ce
DMYZJJVCTMHPBM-UHFFFAOYSA-N
cerium;propan-2-ol
121234141
Powder
Videos
SDS Documentos