Learn More
Sulfato de cerio(III) octahidrato, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium(III) sulfate octahydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales y/o trozos |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 38.0 to 40.5% (Ce) |
| Fórmula lineal | Ce2(SO4)3·8H2O |
| Fieser | 09,99 |
| Índice Merck | 10, 1961 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 712.55 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cerium(III) sulfate octahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.