Learn More
Cerium(III) nitrate hydrate, 99.998% (metals basis), Alfa Aesar™, REacton™
Marca:  Alfa Aesar 043181.14
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1477 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374868
  • 154.00€ / 25 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
MFCD00010926
Especificaciones
Cerium(III) nitrate hydrate
99.998%
MFCD00010926
326.13 (Anhydrous)
1.67g/cm3 at 20°C
White
150°C - 3H2O
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
White crystalline
Crystalline
Acidic
25g
Videos
SDS Documentos