Learn More
Alfa Aesar™ Cerium(III) fluoride, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 021118.14
Detalles adicionales : CAS : 7758-88-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377997
  • 45.10€ / 25 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7758-88-5
197.111
QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
cerium(3+);trifluoride
CeF3
MFCD00010932
24457
[F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Especificaciones
Cerium(III) fluoride
99.9%
CeF3
14,1998
QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
cerium(3+);trifluoride
24457
Powder
Odorless
~2300°C
25g
7758-88-5
(REO)
MFCD00010932
Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water
[F-].[F-].[F-].[Ce+3]
197.111
197.12
6.16g/mL
Hygroscopic
1460°C