Learn More
Cloruro de cerio(III) heptahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Cerium(III) chloride heptahydrate is used in the preparation of allylsilanes from esters. It is used as a reducing agent in organic synthesis in place of sodium borohydride. In Luche reaction, carvone gives selectively allylic alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cerio(III) heptahidrato se utiliza en la preparación de alilsilanos a partir de ésteres. Se utiliza como agente reductor en la síntesis orgánica en lugar del borohidruro de sodio. En la reducción de Luche, la carvona produce alcohol alílico selectivamente.
Solubilidad
Soluble en alcohol y acetona. Ligeramente soluble en tetrahidrofurano. Insoluble en agua fría.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
El cloruro de cerio(III) heptahidrato se utiliza en la preparación de alilsilanos a partir de ésteres. Se utiliza como agente reductor en la síntesis orgánica en lugar del borohidruro de sodio. En la reducción de Luche, la carvona produce alcohol alílico selectivamente.
Solubilidad
Soluble en alcohol y acetona. Ligeramente soluble en tetrahidrofurano. Insoluble en agua fría.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cerium(III) chloride heptahydrate |
Cantidad | 50 g |
Índice Merck | 14,1997 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.60 (246.48 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |